4-Fluoroaniline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 371-40-4
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Recognizable
Melting Point: -2°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 742030
Merck Reference: 14,4169
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007829
Formula:
C₆H₆FN Peso molecolare: 111,12 g/mol Punto di ebollizione: 186…187 °C Punto di fusione: –2 °C Densità: 1,158 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007829 CAS Number: 371-40-4 EINECS: 206-735-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4169 |