4-Fluoroaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₆FN Punto di ebollizione: 187 °C (760 mmHg) Densità: 1,157 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007829 CAS Number: 371-40-4 EINECS: 206-735-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04196 |
Appearance | Clear light yellow to red-brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |