Stampa…
3-Fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14228.14 A14228.22 A14228.36
A14228.14EA 58.1 EUR
A14228.14 A14228.22 A14228.36
3-Fluoroaniline ≥98%
3-Fluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 372-19-0 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.5440 Odour: Recognizable Boiling Point: 186-187° Beilstein Reference: 1305471 UN No.: 2941 MDL No.: MFCD00007758
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Punto di ebollizione: 186…187 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,156
Flash Pt: 77 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007758
CAS Number: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III