3-Fluoroaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆FN Punto di ebollizione: 186 °C (756 mmHg) Punto di fusione: –2 °C Densità: 1,15 g/cm³ Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007758 CAS Number: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN: 2941 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |