Stampa…
3,5-Difluoroaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 18.2 EUR
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Formula: C₆H₅F₂N
Punto di ebollizione: 82 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 37…41 °C
Densità: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007763
CAS Number: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %