Stampa…
2,6-Difluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13020.06 A13020.14 A13020.22
A13020.06EA 35.8 EUR
A13020.06 A13020.14 A13020.22
2,6-Difluoroaniline ≥98%
2,6-Difluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 5509-65-9 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.5080 Odour: Characteristic Boiling Point: 152-154° Beilstein Reference: 2802697 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00007655
Formula: C₆H₅F₂N
Peso molecolare: 129,11 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C
Densità: 1,275
Flash Pt: 51 °C (124 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007655
CAS Number: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3,III