2,6-Difluoroaniline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
188270050
188270250
188271000
ACRO188270050EA
31.6
EUR
ACRO188270050
ACRO188270250
ACRO188271000
2,6-Difluoroaniline 97%
2,6-Difluoroaniline
Formula:
C₆H₅F₂N Punto di ebollizione: 51…52 °C (15 mmHg) Densità: 1,199 g/cm³ Flash Pt: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007655 CAS Number: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN: 1992 ADR: 3,III |
Appearance | Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |