2,4-Difluoroaniline ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 367-25-9
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Characteristic
Melting Point: -8 to -7°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 2802556
Merck Reference: 14,3147
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007648
Formula:
C₆H₅F₂N Punto di ebollizione: 168…170 °C Punto di fusione: –8 °C to –7 °C Densità: 1,281 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007648 CAS Number: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3147 |