Stampa…
2,4-Difluoroaniline 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 25 EUR
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoroaniline 99%
2,4-Difluoroaniline
Formula: C₆H₅F₂N
Punto di ebollizione: 170 °C (753 mmHg)
Punto di fusione: –7,5 °C
Densità: 1,268 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007648
CAS Number: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03171
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine