2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄FIO₂ Punto di ebollizione: 312 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 122…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042289 CAS Number: 111771-08-5 |