1-Fluoro-4-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Fluoroiodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 352-34-1
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5830
Melting Point: -20°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1853970
MDL No.: MFCD00001052
Formula:
C₆H₄FI Peso molecolare: 222 g/mol Punto di ebollizione: 182…184 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,925 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001052 CAS Number: 352-34-1 EINECS: 206-522-7 |