Stampa…
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 21.9 EUR
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₄FI
Peso molecolare: 222 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,925 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001052
CAS Number: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %