1-Fluoro-3-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1121-86-4
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: -42°
Boiling Point: 77-78°/19mm
Beilstein Reference: 2039305
MDL No.: MFCD00001044
Formula:
C₆H₄FI Punto di ebollizione: 77…78 °C (19 mmHg) Punto di fusione: –42 °C Densità: 1,898 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001044 CAS Number: 1121-86-4 EINECS: 214-339-9 |