1-Fluoro-2-iodobenzene ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoroiodobenzene
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 348-52-7
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: -43° to -40°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 2039770
MDL No.: MFCD00001031
Formula:
C₆H₄FI Peso molecolare: 222 g/mol Punto di ebollizione: 188…189 °C Punto di fusione: –43 °C to –40 °C Densità: 1,903 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001031 CAS Number: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 |