1,3-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 2265-93-2
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5580
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 2081078
MDL No.: MFCD00040151
Formula:
C₆H₃F₂I Peso molecolare: 239,99 g/mol Punto di ebollizione: 175…176 °C Densità: 2,006 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040151 CAS Number: 2265-93-2 |