1,2-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-Difluoroiodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 64248-58-4
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2081099
MDL No.: MFCD00044630
Formula:
C₆H₃F₂I Peso molecolare: 239,99 g/mol Punto di ebollizione: 177…178 °C Densità: 1,990 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044630 CAS Number: 64248-58-4 |