4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A10800.06
A10800.14
A10800.22
A10800.06EA
38
EUR
A10800.06
A10800.14
A10800.22
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 453-71-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 121-126°
Boiling Point: 92°/15mm
MDL No.: MFCD00007058
Formula:
C₇H₄FNO₄ Peso molecolare: 185,11 g/mol Punto di ebollizione: 92 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 121…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007058 CAS Number: 453-71-4 EINECS: 207-221-3 |