Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
305060050 305060250
ACRO305060050EA 37.1 EUR
ACRO305060050 ACRO305060250
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 120…126 °C
MDL Number: MFCD00007058
CAS Number: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %