Stampa…
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19770.03 L19770.06
L19770.03EA 77.4 EUR
L19770.03 L19770.06
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 403-24-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 172-175° Beilstein Reference: 2582091
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275565
CAS Number: 403-24-7