Stampa…
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L20128.03 L20128.06
L20128.03EA 40.6 EUR
L20128.03 L20128.06
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 944-43-4 Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.11 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2121117
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Peso molecolare: 209,1 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007647
CAS Number: 944-43-4
EINECS: 213-409-6