Stampa…
6-Fluoroanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
A10919.03 A10919.06 A10919.14
A10919.03EA 35.8 EUR
A10919.03 A10919.06 A10919.14
6-Fluoroanthranilic acid 98%
6-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 434-76-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 165-167° Beilstein Reference: 3540926
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067781
CAS Number: 434-76-4