Stampa…
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
B21458.03 B21458.06 B21458.14
B21458.03EA 61.5 EUR
B21458.03 B21458.06 B21458.14
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
5-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98+% CAS No.: 446-08-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2803664
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055566
CAS Number: 446-08-2
EINECS: 207-159-7