Stampa…
5-Fluoroanthranilic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 54.4 EUR
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoroanthranilic acid 97%
5-Fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 181…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055566
CAS Number: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %