Stampa…
4-Fluoroanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
B21907.03 B21907.06
B21907.03EA 63.4 EUR
B21907.03 B21907.06
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-32-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 192-196° Beilstein Reference: 2803665
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 192…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075553
CAS Number: 446-32-2
EINECS: 207-163-9