Stampa…
Pentafluorobenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12396.06 A12396.14
A12396.06EA 26.4 EUR
A12396.06 A12396.14
Pentafluorobenzoic acid ≥99%
Pentafluorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 602-94-8 Molecular Formula: C7HF5O2 Formula Weight: 212.07 Melting Point: 100-104° Boiling Point: 219-221° MDL No.: MFCD00002406
Formula: C₇HF₅O₂
Punto di ebollizione: 219…221 °C
Punto di fusione: 100…104 °C
Densità: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002406
CAS Number: 602-94-8
EINECS: 210-026-6