Stampa…
4-Fluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156160250 156161000 156165000
ACRO156160250EA 33.8 EUR
ACRO156160250 ACRO156161000 ACRO156165000
4-Fluorobenzoic acid 99%
4-Fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₂
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 184…187 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002530
CAS Number: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm