3-Fluorobenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 455-38-9
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1906920
Formula:
C₇H₅FO₂ Punto di ebollizione: 251 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 122…124 °C Densità: 1,474 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002489 CAS Number: 455-38-9 EINECS: 207-248-0 |