Stampa…
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15876.03 A15876.06 A15876.14
A15876.03EA 18.7 EUR
A15876.03 A15876.06 A15876.14
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 455-86-7 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2085848 MDL No.: MFCD00011672
Formula: C₇H₄F₂O₂
Peso molecolare: 158,1 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…124 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011672
CAS Number: 455-86-7
EINECS: 207-249-6