Stampa…
2-Fluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11015.22 A11015.36
A11015.22EA 66.3 EUR
A11015.22 A11015.36
2-Fluorobenzoic acid ≥98%
2-Fluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 445-29-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 971265
Formula: C₇H₅FO₂
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 122…125 °C
Densità: 1,46
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002405
CAS Number: 445-29-4
EINECS: 207-158-1