Stampa…
2-Fluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
119360250 119361000
ACRO119360250EA 24.5 EUR
ACRO119360250 ACRO119361000
2-Fluorobenzoic acid 99%
2-Fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₂
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…125 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002405
CAS Number: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %