2,6-Difluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A14558.14
A14558.22
A14558.14EA
65.7
EUR
A14558.14
A14558.22
2,6-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 385-00-2
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Boiling Point: 72-77°/13mm
Beilstein Reference: 973774
MDL No.: MFCD00002411
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Peso molecolare: 158,1 g/mol Punto di ebollizione: 72…77 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002411 CAS Number: 385-00-2 EINECS: 206-856-3 |