2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1583-58-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 973355
MDL No.: MFCD00011670
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 186…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011670 CAS Number: 1583-58-0 EINECS: 216-430-9 |