2,4,6-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 28314-80-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 1958300
Formula:
C₇H₃F₃O₂ Peso molecolare: 176.09 g/mol Punto di ebollizione: 237 Punto di fusione: 140…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042398 CAS Number: 28314-80-9 |