Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14193.06 A14193.14
A14193.06EA 57.5 EUR
A14193.06 A14193.14
2,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-17-3 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 3257609
Formula: C₇H₃F₃O₂
Peso molecolare: 176,09 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013306
CAS Number: 446-17-3