2,3,4-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 61079-72-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 7476020
Formula:
C₇H₃F₃O₂ Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 140…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061232 CAS Number: 61079-72-9 |