Stampa…
4-Fluorobenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
A13028.06 A13028.14 A13028.22
A13028.06EA 36.8 EUR
A13028.06 A13028.14 A13028.22
4-Fluorobenzonitrile ≥99%
4-Fluorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 1194-02-1 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 2041517 MDL No.: MFCD00001812
Formula: C₇H₄FN
Peso molecolare: 121,11 g/mol
Punto di ebollizione: 186…188 °C
Punto di fusione: 34…37 °C
Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001812
CAS Number: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III