Stampa…
4-Fluorobenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 29 EUR
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄FN
Peso molecolare: 121,11 g/mol
Punto di ebollizione: 188 °C (750 mmHg)
Punto di fusione: 33…36 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001812
CAS Number: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol