3-Fluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 403-54-3
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Almond-like
Melting Point: -16°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1858941
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001797
Formula:
C₇H₄FN Punto di ebollizione: 183 °C Punto di fusione: –16 °C Densità: 1,140 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001797 CAS Number: 403-54-3 EINECS: 206-963-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |