3,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 64248-62-0
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 69°(156°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 2082224
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00011666
Formula:
C₇H₃F₂N Punto di ebollizione: 180 °C Punto di fusione: 48…52 °C Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011666 CAS Number: 64248-62-0 EINECS: 264-751-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |