2,6-Difluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1897-52-5
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4875
Odour: Almond-like
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 197-198°
Beilstein Reference: 2045292
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001778
Formula:
C₇H₃F₂N Peso molecolare: 139,1 g/mol Punto di ebollizione: 197…198 °C Punto di fusione: 28…32 °C Densità: 1,246 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001778 CAS Number: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |