Stampa…
3-Fluoro-p-anisaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
B23827.03 B23827.06
B23827.03EA 50.8 EUR
B23827.03 B23827.06
3-Fluoro-p-anisaldehyde ≥98%
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 351-54-2 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-35° Boiling Point: 129-132°/11mm Beilstein Reference: 1942621 MDL No.: MFCD00003349
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 129…132 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 34…35 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003349
CAS Number: 351-54-2
EINECS: 206-514-3