Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19327.03 L19327.06
L19327.03EA 72.8 EUR
L19327.03 L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 395-81-3 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 153°/23mm MDL No.: MFCD00153175
Formula: C₇H₄FNO₃
Peso molecolare: 169,11 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153175
CAS Number: 395-81-3
EINECS: 206-903-8