4-Fluorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 459-57-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: -10°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385857
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003378
Formula:
C₇H₅FO Punto di ebollizione: 180…181 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,175 Flash Pt: 56 °C (133 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003378 CAS Number: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN: 1989 ADR: 3,III |