Stampa…
4-Fluorobenzaldehyde 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156150500 156152500 156150010
ACRO156150500EA 61 EUR
ACRO156150500 ACRO156152500 ACRO156150010
4-Fluorobenzaldehyde 98+%
4-Fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO
Punto di ebollizione: 181 °C (758 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003378
CAS Number: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %