3-Fluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 456-48-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 970178
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003348
Formula:
C₇H₅FO Punto di ebollizione: 173 °C Densità: 1,174 Flash Pt: 56 °C (132 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003348 CAS Number: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3,III |