Stampa…
3-Fluorobenzaldehyde 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 34.5 EUR
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorobenzaldehyde 98+%
3-Fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di ebollizione: 66…68 °C (20 mmHg)
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003348
CAS Number: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure