Stampa…
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16917.03 A16917.06 A16917.14
A16917.03EA 33.2 EUR
A16917.03 A16917.06 A16917.14
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 32085-88-4 Molecular Formula: C7H4F2O Formula Weight: 142.11 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4930 Boiling Point: 61-63°/43mm Beilstein Reference: 2573392 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00010329
Formula: C₇H₄F₂O
Punto di ebollizione: 61…63 °C (43 mmHg)
Flash Pt: 56 °C (132 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010329
CAS Number: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III