Stampa…
3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
293470010 293470050
ACRO293470010EA 28.7 EUR
ACRO293470010 ACRO293470050
3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Peso molecolare: 142,1 g/mol
Punto di ebollizione: 61…63 °C (43 mmHg)
Densità: 1,296 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010329
CAS Number: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light green Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %