Stampa…
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
271300050 271300250
ACRO271300050EA 64.2 EUR
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Peso molecolare: 142,1 g/mol
Punto di ebollizione: 53 °C (1013 hPa)
Densità: 1,29 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010328
CAS Number: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %