Stampa…
2-Fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
119320250 119321000
ACRO119320250EA 52.1 EUR
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldehyde 97%
2-Fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di ebollizione: 172…174 °C
Punto di fusione: –44,5 °C
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003302
CAS Number: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %